Tisk…
2-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54329-1G OR54329-250MG
APOSOR54329-1GEA 3740 CZK
APOSOR54329-1G APOSOR54329-250MG
2-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)nicotinic acid
2-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00663817
CAS číslo: 35969-51-8