Tisk…
2-Chloro-6-methoxy-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-3-pyridinol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-3-hydroxy-6-methoxy-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]pyridine
OR54328-1G OR54328-500MG
APOSOR54328-1GEA 12040 CZK
APOSOR54328-1G APOSOR54328-500MG
2-Chloro-6-methoxy-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-3-pyridinol
2-Chloro-6-methoxy-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-3-pyridinol
Vzorec: C₁₁H₁₄ClNO₂Si
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827784
CAS číslo: 208519-38-4