Tisk…
Methyl-2-(benzyloxy)-5-nitrobenzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(benzyloxy)-5-nitrobenzoate
OR54326-1G OR54326-500MG OR54326-5G
APOSOR54326-1GEA 4570 CZK
APOSOR54326-1G APOSOR54326-500MG APOSOR54326-5G
Methyl-2-(benzyloxy)-5-nitrobenzenecarboxylate
Methyl-2-(benzyloxy)-5-nitrobenzenecarboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₃NO₅
MW: 287,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827823
CAS číslo: 508211-52-7