Tisk…
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzoate
OR54325-1G OR54325-500MG
APOSOR54325-1GEA 9130 CZK
APOSOR54325-1G APOSOR54325-500MG
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzenecarboxylate
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzenecarboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₄BrNO₃
MW: 336,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827830
CAS číslo: 881909-58-6