Tisk…
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR54324-1G OR54324-500MG
APOSOR54324-1GEA 9130 CZK
APOSOR54324-1G APOSOR54324-500MG
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₄INO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12827829
CAS číslo: 1186405-03-7