4-Chlorothiophenol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Chloro-4-mercaptobenzene, 4-Chlorobenzene-1-thiol, 4-Chlorobenzenethiol, p-Chlorothiophenol
OR54321-100G
OR54321-500G
OR54321-25G
APOSOR54321-100GEA
1450
CZK
APOSOR54321-100G
APOSOR54321-500G
APOSOR54321-25G
4-Chlorothiophenol 99%
4-Chlorothiophenol
Vzorec:
C₆H₅ClS Bod varu: 205…207 °C Bod tání: 48…52 °C Bod vzplanutí: 81 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00004847 CAS číslo: 106-54-7 EINECS: 203-408-9 UN: 3261 ADR: 8,II |