Tisk…
5-Nitro-2-furonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5432-1G OR5432-25G OR5432-5G
APOSOR5432-1GEA 1040 CZK
APOSOR5432-1G APOSOR5432-25G APOSOR5432-5G
5-Nitro-2-furonitrile 97%
5-Nitro-2-furonitrile
Vzorec: C₅H₂N₂O₃
Bod tání: 58…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082647
CAS číslo: 59-82-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III