Tisk…
3-Iodo-p-anisidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Iodo-4-methoxyaniline
OR5428-1G OR5428-25G OR5428-5G
APOSOR5428-1GEA 662 CZK
APOSOR5428-1G APOSOR5428-25G APOSOR5428-5G
3-Iodo-p-anisidine
3-Iodo-p-anisidine
Vzorec: C₇H₈INO
Bod tání: 74 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06656566
CAS číslo: 74587-12-5