3-Iodophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5426-25G
OR5426-100G
OR5426-5G
OR5426-1G
APOSOR5426-25GEA
3110
CZK
APOSOR5426-25G
APOSOR5426-100G
APOSOR5426-5G
APOSOR5426-1G
3-Iodophenol 97%
3-Iodophenol
Vzorec:
C₆H₅IO Bod varu: 190 °C/97,5mmHg Bod tání: 42…44 °C Bod vzplanutí: >113 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00002261 CAS číslo: 626-02-8 EINECS: 210-923-2 |