Tisk…
4-Bromo-2-iodoaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5425-25G OR5425-5G OR5425-1G OR5425-100G
APOSOR5425-25GEA 1240 CZK
APOSOR5425-25G APOSOR5425-5G APOSOR5425-1G APOSOR5425-100G
4-Bromo-2-iodoaniline
4-Bromo-2-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅BrIN
MW: 297.92
Bod tání: 69…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093764
CAS číslo: 66416-72-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III