Tisk…
4-Bromo-3-chloroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5424-1G OR5424-5G OR5424-25G OR5424-100G
APOSOR5424-1GEA 417 CZK
APOSOR5424-1G APOSOR5424-5G APOSOR5424-25G APOSOR5424-100G
4-Bromo-3-chloroanisole 98%
4-Bromo-3-chloroanisole
Vzorec: C₇H₆BrClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070742
CAS číslo: 50638-46-5