Tisk…
4-Chloro-3-nitroanisole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-4-methoxy-2-nitrobenzene
OR5423-100G OR5423-500G OR5423-25G
APOSOR5423-100GEA 1370 CZK
APOSOR5423-100G APOSOR5423-500G APOSOR5423-25G
4-Chloro-3-nitroanisole 95%
4-Chloro-3-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Bod tání: 41…45 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007077
CAS číslo: 10298-80-3
EINECS: 233-674-1