Tisk…
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Chlorothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Chloro-2-thienylboronic acid, 5-Chlorothiophene-2-boronic acid
OR5421-25G OR5421-5G
APOSOR5421-25GEA 2820 CZK
APOSOR5421-25G APOSOR5421-5G
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid
Vzorec: C₄H₄BClO₂S
Bod tání: 136…140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00236030
CAS číslo: 162607-18-3