1-Chlor-4-nitrobenzen 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Chloronitrobenzene
OR5413-1KG
OR5413-250G
OR5413-5KG
APOSOR5413-1KGEA
2400
CZK
APOSOR5413-1KG
APOSOR5413-250G
APOSOR5413-5KG
1-Chlor-4-nitrobenzen 98+%
1-Chlor-4-nitrobenzen
Vzorec:
C₆H₄ClNO₂ Bod varu: 242 °C Bod tání: 80…83 °C Hustota: 1,298 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007285 CAS číslo: 100-00-5 UN: 1578 ADR: 6.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...