Tisk…
2-Acetyl-4-bromothiophene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5412-1G OR5412-25G OR5412-5G
APOSOR5412-1GEA 622 CZK
APOSOR5412-1G APOSOR5412-25G APOSOR5412-5G
2-Acetyl-4-bromothiophene 97%
2-Acetyl-4-bromothiophene
Vzorec: C₆H₅BrOS
Bod varu: 68…70 °C/0,2mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01566552
CAS číslo: 7209-11-2