Tisk…
N-(4-Aminophenyl)maleimide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54116-1G OR54116-5G OR54116-250MG
APOSOR54116-1GEA 7870 CZK
APOSOR54116-1G APOSOR54116-5G APOSOR54116-250MG
N-(4-Aminophenyl)maleimide
N-(4-Aminophenyl)maleimide
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051191
CAS číslo: 29753-26-2