Tisk…
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5410-25G OR5410-100G OR5410-5G
APOSOR5410-25GEA 662 CZK
APOSOR5410-25G APOSOR5410-100G APOSOR5410-5G
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Bod tání: 148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00076999
CAS číslo: 84358-13-4