Tisk…
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5408-100G OR5408-500G
APOSOR5408-100GEA 4140 CZK
APOSOR5408-100G APOSOR5408-500G
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862877
CAS číslo: 98303-20-9