Tisk…
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5406-1G OR5406-250MG OR5406-5G
APOSOR5406-1GEA 3740 CZK
APOSOR5406-1G APOSOR5406-250MG APOSOR5406-5G
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Vzorec: C₁₂H₂₂N₂O₄
Bod tání: 144…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03410257
CAS číslo: 242459-97-8