1-Boc-4-hydroxypiperidine 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5404-100G
OR5404-25G
OR5404-500G
APOSOR5404-100GEA
910
CZK
APOSOR5404-100G
APOSOR5404-25G
APOSOR5404-500G
1-Boc-4-hydroxypiperidine 98+%
1-Boc-4-hydroxypiperidine
Vzorec:
C₁₀H₁₉NO₃ Bod tání: 61…65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01075174 CAS číslo: 109384-19-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...