Methyl (R)-(+)-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5403-10G
OR5403-1G
OR5403-5G
APOSOR5403-10GEA
7050
CZK
APOSOR5403-10G
APOSOR5403-1G
APOSOR5403-5G
Methyl (R)-(+)-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
Methyl (R)-(+)-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
Vzorec:
C₁₂H₂₁NO₅ MW: 259,302 g/mol Bod varu: 89 °C/0,8mmHg Hustota: 1,082 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 93 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00674041 CAS číslo: 95715-86-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...