Tisk…
1,12-Dibromododecane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5398-100G OR5398-5G
APOSOR5398-100GEA 2530 CZK
APOSOR5398-100G APOSOR5398-5G
1,12-Dibromododecane 98%
1,12-Dibromododecane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₂Br
MW: 328,13 g/mol
Bod varu: 214…216 °C/15mmHg
Bod tání: 37…42 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000226
CAS číslo: 3344-70-5