Tisk…
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: DBN, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]-5-nonene
OR5394-100G OR5394-1KG OR5394-250G
APOSOR5394-100GEA 2900 CZK
APOSOR5394-100G APOSOR5394-1KG APOSOR5394-250G
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene 98%
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Vzorec: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Bod varu: 95…98 °C/7,5mmHg
Hustota: 1,005 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005554
CAS číslo: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN: 3267
ADR: 8,II