Tisk…
1,4-Naftochinon 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene
OR5393-2.5KG OR5393-5KG
APOSOR5393-2.5KGEA 1870 CZK
APOSOR5393-2.5KG APOSOR5393-5KG
1,4-Naftochinon 97%
1,4-Naftochinon
Vzorec: C₁₀H₆O₂
MW: 158,16 g/mol
Bod tání: 119…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001676
CAS číslo: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I