Tisk…
3-Cyano-4-methylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-2-methylbenzonitrile
OR5392-25G OR5392-5G OR5392-1G
APOSOR5392-25GEA 4170 CZK
APOSOR5392-25G APOSOR5392-5G APOSOR5392-1G
3-Cyano-4-methylaniline
3-Cyano-4-methylaniline
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Bod varu: 110 °C/22mmHg
Bod tání: 88…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017608
CAS číslo: 50670-64-9