Tisk…
1,2,4-Trimethylbenzen 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5391-500G OR5391-2KG OR5391-5KG
APOSOR5391-500GEA 953 CZK
APOSOR5391-500G APOSOR5391-2KG APOSOR5391-5KG
1,2,4-Trimethylbenzen 98%
1,2,4-Trimethylbenzen
Vzorec: C₉H₁₂
Bod varu: 168 °C
Bod tání: –44 °C
Hustota: 0,876 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008527
CAS číslo: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 3295
ADR: 3,III