Tisk…
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole), 1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
OR5389-100G OR5389-25G OR5389-250G
APOSOR5389-100GEA 4240 CZK
APOSOR5389-100G APOSOR5389-25G APOSOR5389-250G
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole 95%
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole
Vzorec: C₇H₆N₄S
MW: 178.22
Bod tání: 88…105 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005289
CAS číslo: 6160-65-2