Tisk…
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5384-100G OR5384-25G OR5384-5G
APOSOR5384-100GEA 3540 CZK
APOSOR5384-100G APOSOR5384-25G APOSOR5384-5G
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₃O₂S
Bod varu: 85…86 °C/0,5mmHg
Bod tání: 30…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051698
CAS číslo: 705-21-5
UN: 3261
ADR: 8,II