Tisk…
2,6-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5383-5G OR5383-100G OR5383-25G
APOSOR5383-5GEA 622 CZK
APOSOR5383-5G APOSOR5383-100G APOSOR5383-25G
2,6-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
2,6-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₃O₂S
Bod tání: 51…56 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052311
CAS číslo: 6579-54-0
UN: 3261
ADR: 8,III