Tisk…
2,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,5-Dichlorobenzenesulphonyl Chloride, 2,5-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5382-100G OR5382-25G
APOSOR5382-100GEA 5590 CZK
APOSOR5382-100G APOSOR5382-25G
2,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Bod tání: 36…37 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007429
CAS číslo: 5402-73-3
EINECS: 226-453-6
UN: 3261
ADR: 8,II