Tisk…
2,3-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5381-100G OR5381-25G OR5381-5G
APOSOR5381-100GEA 5630 CZK
APOSOR5381-100G APOSOR5381-25G APOSOR5381-5G
2,3-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 97%
2,3-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Bod tání: 57…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051844
CAS číslo: 82417-45-6
UN: 3261
ADR: 8,II