Tisk…

2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR5380-10G OR5380-25G OR5380-50G
APOSOR5380-10GEA 4570 CZK
APOSOR5380-10G APOSOR5380-25G APOSOR5380-50G
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 97%
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂Si
Bod varu: 116…118 °C
Hustota: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040721
CAS číslo: 1078-31-5
EINECS: 214-081-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR