Tisk…
5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5379-25G OR5379-5G
APOSOR5379-25GEA 2070 CZK
APOSOR5379-25G APOSOR5379-5G
5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride 95%
5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₂Cl₂O₂S₂
Bod varu: 112…117 °C/15mmHg
Bod tání: 26…28 °C
Hustota: 1,623 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051667
CAS číslo: 2766-74-7
UN: 3261
ADR: 8,III