2-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5376-100G
OR5376-25G
OR5376-500G
APOSOR5376-100GEA
1990
CZK
APOSOR5376-100G
APOSOR5376-25G
APOSOR5376-500G
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₄ClNO₄S Bod tání: 63…67 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007430 CAS číslo: 1694-92-4 EINECS: 216-907-1 UN: 3261 ADR: 8,II |