Tisk…
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5375-25G OR5375-100G OR5375-5G
APOSOR5375-25GEA 1240 CZK
APOSOR5375-25G APOSOR5375-100G APOSOR5375-5G
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄Cl₂O₂S
Bod varu: 102…104 °C/1mmHg
Bod tání: 21 °C
Hustota: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051697
CAS číslo: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
UN: 3265
ADR: 8,II