Tisk…
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5374-25G OR5374-100G OR5374-500G
APOSOR5374-25GEA 1080 CZK
APOSOR5374-25G APOSOR5374-100G APOSOR5374-500G
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄Cl₂O₂S
Bod varu: 150…152 °C/12mmHg
Hustota: 1,548 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051520
CAS číslo: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN: 2920
ADR: 8+3,II