Tisk…

4-Bromobenzenesulphonyl chloride

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR5373-100G OR5373-25G OR5373-500G
APOSOR5373-100GEA 2690 CZK
APOSOR5373-100G APOSOR5373-25G APOSOR5373-500G
4-Bromobenzenesulphonyl chloride
4-Bromobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄BrClO₂S
Bod varu: 152…154 °C/26mmHg
Bod tání: 75…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007437
CAS číslo: 98-58-8
EINECS: 202-683-2
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR