Tisk…
5,6-Dimethoxyindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5372-1G OR5372-250MG
APOSOR5372-1GEA 2900 CZK
APOSOR5372-1G APOSOR5372-250MG
5,6-Dimethoxyindole 98%
5,6-Dimethoxyindole
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Bod varu: 198 °C/8mmHg
Bod tání: 154…157 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005675
CAS číslo: 14430-23-0