Tisk…
3-Bromobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5371-100G OR5371-25G
APOSOR5371-100GEA 3740 CZK
APOSOR5371-100G APOSOR5371-25G
3-Bromobenzenesulphonyl chloride 97%
3-Bromobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄BrClO₂S
Bod varu: 90…91 °C/0,5mmHg
Bod tání: 30…33 °C
Hustota: 1,773 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052313
CAS číslo: 2905-24-0
UN: 3265
ADR: 8,II