Tisk…
(Phenylsulphonyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5366-1G OR5366-25G OR5366-5G
APOSOR5366-1GEA 1870 CZK
APOSOR5366-1G APOSOR5366-25G APOSOR5366-5G
(Phenylsulphonyl)acetic acid 98%
(Phenylsulphonyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₈O₄S
MW: 200.21 g/mol
Bod tání: 109…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025042
CAS číslo: 3959-23-7