Tisk…
(4-Chlorophenyl)acetonitrile 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Chlorobenzyl cyanide
OR5364-1KG OR5364-500G
APOSOR5364-1KGEA 1040 CZK
APOSOR5364-1KG APOSOR5364-500G
(4-Chlorophenyl)acetonitrile 98+%
(4-Chlorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Bod varu: 265…267 °C
Bod tání: 25…31 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001918
CAS číslo: 140-53-4
EINECS: 205-418-9
UN: 3439
ADR: 6.1,II