Tisk…
3,5-Dichloropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5363-100G OR5363-25G
APOSOR5363-100GEA 1370 CZK
APOSOR5363-100G APOSOR5363-25G
3,5-Dichloropyridine 98%
3,5-Dichloropyridine
Vzorec: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006376
CAS číslo: 2457-47-8
EINECS: 219-537-9