2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR5360-100G
OR5360-25G
APOSOR5360-100GEA
1660
CZK
APOSOR5360-100G
APOSOR5360-25G
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride 98+%
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₁₅H₂₃ClO₂S MW: 302,87 g/mol Bod tání: 94…99 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007433 CAS číslo: 6553-96-4 EINECS: 229-479-6 UN: 3261 ADR: 8,II |