Tisk…
4-Amino-6-methoxypyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5359-1G OR5359-10G OR5359-25G
APOSOR5359-1GEA 622 CZK
APOSOR5359-1G APOSOR5359-10G APOSOR5359-25G
4-Amino-6-methoxypyrimidine
4-Amino-6-methoxypyrimidine
Vzorec: C₅H₇N₃O
MW: 125,1286 g/mol
Bod tání: 157…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129983
CAS číslo: 696-45-7