4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one, 3,5-Dihydroxysorbic acid d-lactone, 2-hydroxy-6-methyl-pyran-4-one
OR5357-100G
OR5357-25G
OR5357-500G
APOSOR5357-100GEA
705
CZK
APOSOR5357-100G
APOSOR5357-25G
APOSOR5357-500G
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Vzorec:
C₆H₆O₃ MW: 126.11 g/mol Bod tání: 188…190 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006641 CAS číslo: 675-10-5 EINECS: 211-619-2 |