Tisk…
4-Methoxybenzophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: p-Methoxybenzophenone, (4-Methoxyphenyl)(phenyl)methanone
OR5356-100G OR5356-25G OR5356-500G
APOSOR5356-100GEA 787 CZK
APOSOR5356-100G APOSOR5356-25G APOSOR5356-500G
4-Methoxybenzophenone 98%
4-Methoxybenzophenone
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Bod varu: 354…356 °C
Bod tání: 60…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008403
CAS číslo: 611-94-9