Tisk…
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5354-100G OR5354-25G OR5354-5G
APOSOR5354-100GEA 3060 CZK
APOSOR5354-100G APOSOR5354-25G APOSOR5354-5G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
Bod tání: 197…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632203
CAS číslo: 99768-12-4