Tisk…
3-(2-Naphthyl)acrylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Naphthalen-2-yl)acrylic acid
OR5352-25G OR5352-1G OR5352-5G
APOSOR5352-25GEA 11480 CZK
APOSOR5352-25G APOSOR5352-1G APOSOR5352-5G
3-(2-Naphthyl)acrylic acid 98%
3-(2-Naphthyl)acrylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209666
CAS číslo: 51557-26-7