Tisk…

3-Methylbutanone 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone

OR5350-250ML
APOSOR5350-250MLEA 2480 CZK
APOSOR5350-250ML
3-Methylbutanone 98%
3-Methylbutanone
Vzorec: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Bod varu: 94…95 °C
Bod tání: –92 °C
Hustota: 0,805 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008919
CAS číslo: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
UN: 2397
ADR: 3,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR