Tisk…

3-Hydroxybenzoic acid 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR5349-100G OR5349-500G OR5349-1KG
APOSOR5349-100GEA 334 CZK
APOSOR5349-100G APOSOR5349-500G APOSOR5349-1KG
3-Hydroxybenzoic acid 99%
3-Hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₃
Bod tání: 200…203 °C
Bod vzplanutí: 220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002506
CAS číslo: 99-06-9
EINECS: 202-726-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR